Läs mer
Contec™ CONSTIX™ SP-6M Sealed Polyester Swabs
Handla allt Contec Produkter
Längd (metrisk):
163,8 mm
Beskrivning
The swab head is made of cleanroom laundered, double layer knitted microfiber polyester material. The swab head is constructed without adhesives or binders, making it compatible with most common solvents, such as alcohols and ketones. The flexible tip of the SP-6M swab provides a softer application of the swab head to surfaces. The swab is durable, absorbent and features extremely low particles and residue levels.
Features & Benefits
- Flexible tip provides a softer application on surfaces
- Polyester swab head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 6.4 in. |
| Produkttyp | Swab |
| Längd (engelska) Huvud | 0.67 in. |
| Längd (metrisk) | 163,8 mm |
| Längd (metrisk) huvud | 17 mm |
| Material | Polyester |
| Bredd (engelska) Huvud | 0.25 in. |
| Bredd (metriskt) huvud | 6.4 mm |
| Diameter (metrisk) spets | 3.2 mm |
| Diameter (engelska) Tips | 0.13 in. |