Läs mer
Thermo Scientific™ Förbrukningsmaterial för KingFisher™ mL System
Produktkod. 10126583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 x 45 bitar
800 stycken
För 240 prover
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Paket med 900
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10126583 För 240 prover Varje
10715156 800 stycken Paket med 800
10393175 20 x 45 bitar Paket med 900
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10126583 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 97002141
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera systemets prestanda med förbrukningsvaror för Thermo Scientific™ KingFisher™ mL System.
KingFisher mL-instrumentet är designat för maximalt 15 rörremsor, som är kompatibla med den speciellt utformade spetskammen.
  • En provbearbetning använder en rörremsa som innehåller fem rör.
  • En spetskam med fem spetsar används för att bearbeta fem prover åt gången.
KingFisher mL-instrumentet är designat för maximalt 15 rörremsor, som är kompatibla med den speciellt utformade spetskammen.
  • En provbearbetning använder en rörremsa som innehåller fem rör.
  • En spetskam med fem spetsar används för att bearbeta fem prover åt gången.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) KingFisher ml Combi 240
Kvantitet För 240 prover
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.