Läs mer
Thermo Scientific™ Förbrukningsmaterial för KingFisher™ mL System
Produktkod. 10393175 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
20 x 45 pieces
800 pieces
For 240 samples
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Paket med 900
Varje
Produktkod. 10393175
Brand: Thermo Scientific™ 97002121
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera systemets prestanda med förbrukningsvaror för Thermo Scientific™ KingFisher™ mL System.
KingFisher mL-instrumentet är designat för maximalt 15 rörremsor, som är kompatibla med den speciellt utformade spetskammen.
  • En provbearbetning använder en rörremsa som innehåller fem rör.
  • En spetskam med fem spetsar används för att bearbeta fem prover åt gången.
KingFisher mL-instrumentet är designat för maximalt 15 rörremsor, som är kompatibla med den speciellt utformade spetskammen.
  • En provbearbetning använder en rörremsa som innehåller fem rör.
  • En spetskam med fem spetsar används för att bearbeta fem prover åt gången.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 20 x 45 pieces
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.