Läs mer
Thermo Scientific™ Förbrukningsmaterial för KingFisher™ mL System
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
KingFisher mL-instrumentet är designat för maximalt 15 rörremsor, som är kompatibla med den speciellt utformade spetskammen.
- En provbearbetning använder en rörremsa som innehåller fem rör.
- En spetskam med fem spetsar används för att bearbeta fem prover åt gången.
- En provbearbetning använder en rörremsa som innehåller fem rör.
- En spetskam med fem spetsar används för att bearbeta fem prover åt gången.
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 800 stycken |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.