Läs mer
Ebro Electronic™ GFX 460 kontakttermometer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10517391
Höjd (metrisk):
54 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10517391
Brand: Ebro Electronic™ 13405460A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kontakttermometer med fast PT 1000-sond
Termometer, 1 kanal, LEMOSA, utan sond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktivet 2011/65/EU; Elektromagnetisk kompatibilitetsföreskrifter 2016 BS EN 61326-1:2013; Begränsningen av användningen av vissa farliga ämnen i bestämmelser om elektrisk och elektronisk utrustning 2012
Mått (L x B x H) 54 x 22 x 110 mm utan sond
Disponibel Engångsbruk
Höjd (metrisk) 54 mm
Inkluderar Termometer, sensor, kalibreringscertifikat, bruksanvisning
Längd (metrisk) 355 mm
Längd (metrisk) kabel 70 cm
Längd (metrisk) sond Nållängd 205 mm
Material Rostfritt stål och plast, Plastic
Modell GFX 460
Sondtyp PT 1000
Upplösning 1 °C
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Datalagring Hold (Håll)
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Fabrikskalibrerad
Noggrannhet ±1 °C
Nedsänkningslängd 200 mm
Visa LCD
Bredd (metrisk) 162 mm