Läs mer
Liofilchem™ Contact Slide 2
Kvantitet:
20 Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Contact Slide 2 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of yeasts and moulds . The other medium is used for enumeration of bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kepstyp | Screw |
| Certifikat och efterlevnad | BD DIFCO |
| Tillverkningsursprung | Italy |
| Medietyp | Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Målorganismklass | Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi |
| För användning med (utrustning) | Incubator |
| Inkubationsförhållanden | 10 and 25°C |
| Kvantitet | 20 Pack |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.