Läs mer
Gilac™ Behållarlock
Produktkod. 17938911
Change view
För användning med (utrustning):
100 L Behållare
170 L och 220 L Behållare
300, 310, 500, 610 L behållare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17938911 100 L Behållare
17968451 170 L och 220 L Behållare
17948651 300, 310, 500, 610 L behållare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17938911 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G123001
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behållarlocket är belagt med Cleanbake™ teknologi, en beprövad effektiv textillösning som minskar fukt och förhindrar uppbyggnad av mögel, smuts och degrester.
  • Täck överdraget med Cleanbake© teknologi, en beprövad effektiv textillösning som minskar fukt och förhindrar uppbyggnad av mögel, smuts och degrester.
  • Detta lock är idealiskt lämpat för behållare med stora volymer och är designat för att skydda innehållet och hjälper dig att hålla kontroll över en sanitär, ren och hälsosam arbetsmiljö.
  • Det maskintvättbara överdraget tål temperaturer upp till 90 °C med konventionellt tvättmedel (ska inte tvättas med blekmedel, syrgasblekmedel, sköljmedel eller tvättmedel som innehåller blekmedel).
  • Överdrag i en vit textilblandning av polyester/bomull (50%/50%) med gröna sömmar som tål temperaturer mellan -25 °C - 170 °C.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Täckande innehåll i 100 L behållare
För användning med (utrustning) 100 L Behållare
Inkluderar Täcka
Material Polyester
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B) 1040 x 880 mm
Längd (engelska) 40,9 tum.
Bredd (engelska) 34,6 tum
Produkttyp Custom Cover
Längd (metrisk) 1040 mm
Bredd (metrisk) 880 mm