Läs mer
Gilac™ Behållare med integrerat lock
Beskrivning
- Behållare med integrerat ''krokodil'' lock.
- Perfekt för catering.
- Stapelbar när den är stängd och kapsling när locket är öppet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Blått |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Mått (L x B x H) | 400 x 300 x 310 mm |