Läs mer
Sampling Systems™ Behållare med sluttande bas
Produktkod. 17902112 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17902112 50 l
17952132 100 l
17922112 200 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17902112 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A61650
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna serie av behållare med lutande bas säkerställer att materialet kan tömmas helt inifrån och inkluderar en hylsa vid basen för enkel tömning. Dessa behållare har en spegelpolerad finish för enkel rengöring.
  • Tillverkad av 316L rostfritt stål
  • Inkluderar lock, klämma och silikontätning
  • Andra tätningar tillgängliga
  • Handtag möjliggör enkel transport
Specifikationer
Produkttyp Trumma
Kapacitet (engelska) 13,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 50 l
Färg Silver
För användning med (applikation) Vätskeförvaring
Material Rostfritt stål (316L)