Läs mer
Contec™ Amplitude™ Delta™ Speciella rengöringsservetter, ISO Klass 5
BIOPHARMA
Produktkod. 16605514 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 cm. (10,16 x 10,16 cm)
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
16605514 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm) Paket med 2400
17733457 10 x 10 cm. (10,16 x 10,16 cm) -
16496820 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16605514 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer AMDE0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8285.00 SEK
    7319.55 SEK / Paket med 2400
    Save 965.45 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-02-2027
Rengör ömtåliga optiska produkter som linser och speglar. Contec™ Amplitude™ Delta™ Speciella rengöringsservetter, ISO Klass 5 är kompatibla med vanliga rengörings- och desinficeringslösningar. Byggmaterial av syntetfiber är icke-slipande med låga nivåer av partiklar och extraherbara ämnen.
  • Extremt mjuk och ren
  • Låga halter av partiklar och extraherbara ämnen
  • Ej slipande konsistens
  • Används för rengöring av ömtåliga produkter
  • Torka av produkterna innan de sätts in i renrummet
  • Tillverkad av 100 % polyester hydroentangled nonwoven för exceptionell renhet, styrka och hållbarhet
  • Idealisk för användning med lösningsmedel
  • Dubbelpackad för att bevara produktens integritet
Beställningsinfo
Ytvikt, 68 g/m 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Synthetic Fiber
Kompatibilitet Vanliga rengörings- och desinficeringslösningar
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5
Färg Vitt
Mått (L x B) 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
För användning med (applikation) Renrum