Läs mer
Contec™ Amplitude™ Delta™ Speciella rengöringsservetter, ISO Klass 5
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2400
Beskrivning
- Extremely soft and clean
- Low levels of particles and extractables
- Nonabrasive texture
- Use for cleaning delicate products
- Wipe down products prior to introduction to cleanroom
- Made of 100% polyester hydroentangled nonwoven for exceptional cleanliness, strength and durability
- Ideal for use with solvents
- Double packed to preserve product integrity
Beställningsinfo
Ytvikt, 68 g/m 2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cleanroom Wipe |
| Längd (engelska) | 4 in. |
| Längd (metrisk) | 10.16 cm |
| Bredd (engelska) | 4 in. |
| Bredd (metrisk) | 10.16 cm |
| Material | Synthetic Fiber |
| Kompatibilitet | Common cleaning and disinfecting solutions |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Class 5 |
| Färg | White |
| Mått (L x B) | 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) |
| Visa mer |