Läs mer
Contec™ Amplitude™ Epsilon™ Renrumsservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16635514 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Produktkod. 16635514
Brand: Contec™ AMEP0001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrusta arbetarna med verktyg för att hålla renrum rena. De Amplitude™ Epsilon™ Renrumsservetter, är en hållbar lösning för ISO Klass 6 applikationer.
  • Polyester/cellulosa hydroentangled nonwoven-servetter är starka och hållbara och ger förbättrad renhet
  • Tungvikt, med hög absorptionsförmåga
  • Färgfast blå färg för differentiering mellan användningsområden
  • Utmärkta renrumsservetter för alla ändamål
  • Partinumrerad för spårbarhet
  • Tillverkad av hydroentangled premium polyester/cellulosa för förbättrad renhet
  • Utmärkt för att torka och absorbera spill och allmän rengöring inom bioteknik-, läkemedels-, halvledar-, elektronik-, medicintekniska produkter och kretskortsindustrin
  • Dubbelpackad för att bevara produktens integritet
Rekommendation: Testa färgäktheten med varje process före användning.
Beställningsinfo
Ytvikt, 75 g/m 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyestercellulosa
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 6
Färg Blått
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Renrum