Läs mer
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Renrumsservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 12807163 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
46 x 46 cm (18 x 18 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2700
Paket med 3600
Produktkod. 12807163
Brand: Contec™ AMSI0002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa våtservetter för allmän rengöring och uppsamling av spill ISO Klass 6 eller högre renrumsapplikationer. Amplitude™ Sigma™ Renrumsservetter är mycket sorberande, har utmärkt hållbarhet och renhet och är användbara i en mängd olika miljöer.
Använd dessa våtservetter för allmän rengöring och uppsamling av spill ISO Klass 6 eller högre renrumsapplikationer. Contec™ Amplitude™ Sigma™ Renrumsservetter är mycket sorberande, har utmärkt hållbarhet och renhet och är användbara i en mängd olika miljöer.
  • Allsidiga, industristandardservetter med hög absorptionsförmåga och renhet
  • Allmänstädning inom bioteknik-, läkemedels-, halvledar-, elektronik- och medicinteknisk industri, bland annat
  • Rekommenderas för användning i ISO Klass 6 och högre renrumsapplikationer
  • Stark och hållbar, även när den är våt
  • Låga halter av partiklar och extraherbara rester
  • För användning i icke abrasiva applikationer
  • Partinumrerad för spårbarhet
  • Dubbelpackad för att bevara produktens integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polyestercellulosa
Absorptionsförmåga Inre: 4,3 mL/g, Extrinsic: 308 mL/m²
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 68 gsm
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 6
Konstruktion Hydroentangled nonwoven
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) Renrum
Lager 1-ply