Läs mer
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Renrumsservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 15127915 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
46 x 46 cm (18 x 18 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2700
Paket med 3600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15127915 46 x 46 cm (18 x 18 tum) -
15117915 23 x 23 cm (9 x 9 tum) Paket med 3600
12807163 30 x 30 cm (12 x 12 tum) Paket med 2700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15127915 Supplier Contec™ Supplier No. AMSI0003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.00 SEK
    3628.00 SEK / Paket med 750
    Save 482.00 SEK
    11% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 09-12-2026
Använd dessa våtservetter för allmän rengöring och uppsamling av spill ISO Klass 6 eller högre renrumsapplikationer. Amplitude™ Sigma™ Renrumsservetter är mycket sorberande, har utmärkt hållbarhet och renhet och är användbara i en mängd olika miljöer.
Använd dessa våtservetter för allmän rengöring och uppsamling av spill ISO Klass 6 eller högre renrumsapplikationer. Contec™ Amplitude™ Sigma™ Renrumsservetter är mycket sorberande, har utmärkt hållbarhet och renhet och är användbara i en mängd olika miljöer.
  • Allsidiga, industristandardservetter med hög absorptionsförmåga och renhet
  • Allmänstädning inom bioteknik-, läkemedels-, halvledar-, elektronik- och medicinteknisk industri, bland annat
  • Rekommenderas för användning i ISO Klass 6 och högre renrumsapplikationer
  • Stark och hållbar, även när den är våt
  • Låga halter av partiklar och extraherbara rester
  • För användning i icke abrasiva applikationer
  • Partinumrerad för spårbarhet
  • Dubbelpackad för att bevara produktens integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 46 cm
Material Polyestercellulosa
Absorptionsförmåga Inre: 4,3 mL/g, Extrinsic: 308 mL/m²
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 68 gsm
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 6
Konstruktion Hydroentangled nonwoven
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 46 x 46 cm (18 x 18 tum)
För användning med (applikation) Renrum
Förpackningsmängd 75/påse, 10 påsar/Cs.
Lager 1-ply