Läs mer
Contec™ Amplitude™ Theta™ Renrumsservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11992435 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 300
Produktkod. 11992435
Brand: Contec™ AMTH0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillhandahålla ekonomiska, absorberande våtservetter för allmänna rengöringsapplikationer. Contec™ Amplitude™ Theta™ Renrumsservetter är gjorda av lätt spunlaced cellulosa/polyester. De balanserar hållbarhet och absorptionsförmåga.
  • Made of hydroentangled polyester/cellulose nonwoven
  • Economical, lightweight sorbent wipe
  • Excellent durability and sorbency
  • Double packed to preserve product integrity
  • General purpose wiping and polishing of surfaces
  • Designed for non-abrasive applications
Beställningsinfo
Basis weight, 51g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cleanroom Wipe
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 12 in.
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Hydroentangled Polyester Cellulose
Absorptionsförmåga Intrinsic: 5.1mL/g; Extrinsic: 249mL/m²
Basvikt 51
Mått (L x B) 12 x 12 tum
För användning med (applikation) Cleanroom
Sterilitet Non-sterile