Läs mer
Contec™ Amplitude™ Theta™ Renrumsservetter
BIOPHARMA
Produktkod. p-3138813 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11942445 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 300
1 options
Produktkod. 11942445 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer AMTH0001
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahålla ekonomiska, absorberande våtservetter för allmänna rengöringsapplikationer. Contec™ Amplitude™ Theta™ Renrumsservetter är gjorda av lätt spunlaced cellulosa/polyester. De balanserar hållbarhet och absorptionsförmåga.
  • Tillverkad av hydroentangled polyester/cellulosa nonwoven
  • Ekonomisk, lätt absorberande torkduk
  • Utmärkt hållbarhet och absorptionsförmåga
  • Dubbelpackad för att bevara produktens integritet
  • Allmän avtorkning och polering av ytor
  • Designad för icke-slipande applikationer
Beställningsinfo
Basis weight, 51g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Hydroentangled polyestercellulosa
Absorptionsförmåga Inneboende: 5,1 ml/g; Extrinsiskt: 249 ml/m²
Basvikt 51
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Renrum