Description
- Tillverkad av 100 % sammanhängande polyesterfilament dubbelstickat interlock-tyg
- Renrum tvättas för att minimera partiklar och fibrer från skurna kanter
- 100 % sammanhängande filament polyester dubbelstickad interlock
Compliance
Testad i enlighet med IEST industristandarder för konsekvent renhet från parti till parti.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kraftig rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 5 och 6 |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) |
| För användning med (applikation) | Kraftiga våtservetter för allmänna avtorkningstillämpningar i kritiska miljöer, för ISO Klass 5 och 6 (klass 100 och 1000) applikationer |
| Förpackningsmängd | 2 påsar x 75 våtservetter |