Beskrivning
Minimera oönskade partiklar och fibrer när du städar in ISO Klass 1 till 4 applikationer. De Anticon™ Gold Heavyweight Series Wipes använder en patenterad teknologi och hög sorptionskapacitet för överlägsen spillkontroll. Har hög draghållfasthet för att eliminera rivning och fastsättning i tuffa rengöringsapplikationer.
- Tillverkad av 100 % kontinuerlig filamentpolyester och speciellt bearbetad för överlägsen renhet och absorptionsförmåga
- Har en dubbelstickad no-run interlock-konstruktion.
- Lågt antal partiklar och fibrer under mikron
- Förseglade kanter för att minska partikel- och fibergenerering
- Hög sorptionskapacitet och snabb adsorptionshastighet för överlägsen spillkontroll
- Hög draghållfasthet för att eliminera rivning och fastsättning i tuffa rengöringsapplikationer
- Renrum tvättat
Uppfyllande
Testad i enlighet med IEST Rekommenderad praxis för utvärdering av avtorkningsmaterial för kritiska miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Basvikt | 140 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 1 till 4 |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum |
| Visa mer |