Läs mer
Contec™ Anticon™ Guld HeavyWeight™ Torkar
BIOPHARMA
Produktkod. 16476820 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 tum
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
100 våtservetter/påse (2 innerpåsar à 50)
2 påsar x 75 våtservetter (bulk)
20/påse (5 påsar/Cs.)
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd Sterilitet Förpackningsstorlek
16476820 9 x 9 tum 20/påse (5 påsar/Cs.) Icke-steril -
13429196 9 x 9 tum 2 påsar x 75 våtservetter (bulk) Icke-steril Paket med 1200
16635504 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum) 100 våtservetter/påse (2 innerpåsar à 50) Icke-steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16476820 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer 492226939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7205.00 SEK
    6608.49 SEK / Paket med 800
    Save 596.51 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-01-2027
Minimera oönskade partiklar och fibrer när du städar in ISO Klass 1 till 4 applikationer. De Anticon™ Gold Heavyweight Series Wipes använder en patenterad teknologi och hög sorptionskapacitet för överlägsen spillkontroll. Har hög draghållfasthet för att eliminera rivning och fastsättning i tuffa rengöringsapplikationer.
  • Tillverkad av 100 % kontinuerlig filamentpolyester och speciellt bearbetad för överlägsen renhet och absorptionsförmåga
  • Har en dubbelstickad no-run interlock-konstruktion
  • Lågt antal partiklar och fibrer under mikron
  • Förseglade kanter för att minska partikel- och fibergenerering
  • Hög sorptionskapacitet och snabb adsorptionshastighet för överlägsen spillkontroll
  • Hög draghållfasthet för att eliminera rivning och fastsättning i tuffa rengöringsapplikationer
  • Renrum tvättat
Uppfyllande
Testad i enlighet med IEST Rekommenderad praxis för utvärdering av avtorkningsmaterial för kritiska miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Basvikt 140 g/m 2
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 1 till 4
Färg Vitt
Mått (L x B) 9 x 9 tum
För användning med (applikation) Idealisk för användning i de mest kritiska renrumsmiljöerna
För användning med (utrustning) Halvledare, mikroelektronik och medicinsk utrustning
Förpackningsmängd 20/påse (5 påsar/Cs.)