Läs mer
Contec™ Anticon™ Guld HeavyWeight™ Torkar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-3077714 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsmängd:
100 våtservetter/påse (2 innerpåsar à 50)
2 påsar x 75 våtservetter (bulk)
20/påse (5 påsar/Cs.)
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Produktkod. 13429196
Brand: Contec™ 492224792
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera oönskade partiklar och fibrer när du städar in ISO Klass 1 till 4 applikationer. De Anticon™ Gold Heavyweight Series Wipes använder en patenterad teknologi och hög sorptionskapacitet för överlägsen spillkontroll. Har hög draghållfasthet för att eliminera rivning och fastsättning i tuffa rengöringsapplikationer.
  • Tillverkad av 100 % kontinuerlig filamentpolyester och speciellt bearbetad för överlägsen renhet och absorptionsförmåga
  • Har en dubbelstickad no-run interlock-konstruktion.
  • Lågt antal partiklar och fibrer under mikron
  • Förseglade kanter för att minska partikel- och fibergenerering
  • Hög sorptionskapacitet och snabb adsorptionshastighet för överlägsen spillkontroll
  • Hög draghållfasthet för att eliminera rivning och fastsättning i tuffa rengöringsapplikationer
  • Renrum tvättat
Uppfyllande
Testad i enlighet med IEST Rekommenderad praxis för utvärdering av avtorkningsmaterial för kritiska miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Basvikt 140
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 1 till 4
Färg Vitt
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för användning i de mest kritiska renrumsmiljöerna
För användning med (utrustning) Halvledare, mikroelektronik och medicinsk utrustning
Förpackningsmängd 2 påsar x 75 våtservetter (bulk)