Läs mer
Contec™ Anticon™ Guld Standard Weight Renrumsservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16685504 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tum)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
Förpackningsmängd:
100 våtservetter/påse (2 innerpåsar med 50) (bulk)
2 påsar x 75 våtservetter
2 påsar x 75 våtservetter (bulk)
Produktkod. 16685504
Brand: Contec™ 495353902
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör känslig optik i ISO Klass 1 till 4 applikationer. Contec™ Anticon™ Guld Standard Weight Renrumsservetter kan användas i många applikationer från spillkontroll till kritisk kammarrengöring. 100 % kontinuerligt filamentpolyestermaterial är kemiskt modifierat för överlägsen renhet och absorptionsförmåga.
  • Idealisk för att torka av känslig optik, utmärkt för överlägsen spillkontroll, för ISO Klass 1 till 4 applikationer
  • Konstruerad för att leverera maximal prestanda till ett överlägset värde
  • Dessa universalservetter kan användas i många applikationer från spillkontroll till kritisk kammarrengöring
  • Dubbelstickad av 100 % sammanhängande filamentpolyester i ett spärrmönster
  • Polyestergarn är kemiskt framställt för maximal absorptionsförmåga och renhet
  • Unik tätningsteknik förseglar verkligen avtorkningskanterna, vilket tillåter användning av 100 % av avtorkningsytan
  • Servetter har låga partiklar och fiberantal under mikron, låga extraherbara nivåer och snabb absorptionshastighet för snabb uppsamling av spill. 100 % kontinuerlig filamentpolyester kemiskt modifierad för överlägsen renhet och absorptionsförmåga
  • Utmärkt avtorkning för kritisk rengöring, avtorkning och spillkontroll
Uppfyllande
Testad i enlighet med IEST Rekommenderad praxis för utvärdering av avtorkningsmaterial för kritiska miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 1 till 4
Mått (L x B) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för att torka av känslig optik, utmärkt för överlägsen spillkontroll, för ISO Klass 1 till 4 applikationer
Förpackningsmängd 2 påsar x 75 våtservetter