Läs mer
Contec™ Anticon™ Gold Sorb Renrumsservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 15789174 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
150/påse, 8 påsar/Cs. (Bulk)
2 påsar x 75 våtservetter (staplade)
25/påse, 40 påsar/Cs.
50/påse (flatpack)
75/påse, 8 påsar/Cs. (Dubbelpåsar)
Kvalitet:
A/B
C/D
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Sterilitet Förpackningsmängd Kvalitet unitSize
15789174 23 x 23 cm (9 x 9 tum) Icke-steril 150/påse, 8 påsar/Cs. (Bulk) C/D Paket med 1200
16645504 30 x 30 cm (12 x 12 tum) Icke-steril 50/påse (flatpack) C/D -
30259549 30 x 30 cm (12 x 12 tum) Sterila 25/påse, 40 påsar/Cs. A/B Paket med 1000
15779174 23 x 23 cm (9 x 9 tum) Icke-steril 2 påsar x 75 våtservetter (staplade) C/D Paket med 1200
16486820 23 x 23 cm (9 x 9 tum) Sterila 75/påse, 8 påsar/Cs. (Dubbelpåsar) A/B -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15789174 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer 492238957
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6620.00 SEK
    5848.19 SEK / Paket med 1200
    Save 771.81 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera mikrofibergarns prestanda med polyestergarn för överlägsna avtorknings- och sorptionsegenskaper. Anticon™ Gold Sorb Cleanroom Wipes har proprietära förseglade kanter som tillåter användning av hela torkytan utan att behöva oroa dig för att skada ömtåliga ytor.
  • Kombinera prestandan hos mikrofiber och polyester för överlägsna avtorknings- och sorptionsegenskaper
  • Inga slipande kanter, vilket gör våtservetter särskilt lämpade för rengöring av känsliga komponenter som optik
  • Förseglade kanter minskar partikel- och fibergenereringen
  • Unik mikrofiber ger överlägsen rest- och partikelborttagning även när den är torr
  • Hög sorptionskapacitet och snabb adsorptionshastighet för överlägsen spillkontroll
  • Renrum tvättat
  • Testad i enlighet med IEST Recommend Practices för utvärdering av torkmaterial för kritiska miljöer
  • 12 x 12 tumsservetter tillgängliga sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Absorptionsförmåga Inre: 3,37 mL/g, Extrinsic: 500 mL/m²
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 148 gsm
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 3 till 5
Färg Vitt
Konstruktion Interlock stickad
Disponibel Engångsbruk
Kanter Sluten
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Ultra renhet och hög absorptionsförmåga
Förpackningsmängd 150/påse, 8 påsar/Cs. (Bulk)
Lager 1-ply
Sterilitet Icke-steril
Kvalitet C/D