Läs mer
Contec™ Bucket Wringers och ramar
Produktkod. 11962415 Handla allt Contec Produkter
Produkttyp:
Kraftig nedpressad mopppress
För användning med (utrustning):
Contec Edgeless VertiKlean MAX eller QuickTask moppar, 5-gallons eller 6,5-gallons hink
Contec™ VertiKlean MAX™ eller QuickTask™ Flatmoppar, 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L) Hink
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11962415
Brand: Contec™ 2710
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd med Contec™ hinksystem och moppar. Contec™ Bucket Wringers och ramar finns i tre stilar för att matcha den valda Contec™ moppsystem.
Use with Contec™ bucket systems and mops. Contec™ Bucket Wringers and Frames are available in three styles to match the selected Contec™ mop system.
  • Choose from downpress, flat or curved styles
  • Available in polypropylene or stainless steel
  • Ideal for cleanrooms and controlled environments with small autoclaves or limited storage space
  • Select wringer that complements mop
Curved stainless-steel sieve 19-200-014 for EasyCurve™ mop and flat stainless-steel sieve 19-033-715 for flat mops such as VertiKlean™ MAX and QuickTask. Sieves require stainless-steel frame 19-033-716 for 5 gal. (20 L) buckets and 19-033-717 for 6.5 gal. (25 L) buckets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig nedpressad mopppress
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Reusable
För användning med (applikation) Ideal for cleanrooms and controlled environments
För användning med (utrustning) Contec Edgeless VertiKlean MAX eller QuickTask moppar, 5-gallons eller 6,5-gallons hink
Sterilitet Non-sterile