Läs mer
Contec™ Bucket Wringers och ramar
BIOPHARMA
Produktkod. 15552691 Handla allt Contec Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Contec™ VertiKlean MAX™ eller QuickTask™ Flatmoppar, 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L) Hink
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15552691 Contec™ VertiKlean MAX™ eller QuickTask™ Flatmoppar, 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L) Hink Varje
1 options
Produktkod. 15552691 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer 2756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10145.00 SEK
    8963.77 SEK / Paket med 1
    Save 1181.23 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Använd med Contec™ hinksystem och moppar. Contec™ Bucket Wringers och ramar finns i tre stilar för att matcha den valda Contec™ moppsystem.
Använd med Contec™ hinksystem och moppar. Contec™ Bucket Wringers och ramar finns i tre stilar för att matcha den valda Contec™ moppsystem.
  • Välj mellan nedtryckta, platta eller böjda stilar
  • Finns i polypropen eller rostfritt stål
  • Idealisk för renrum och kontrollerade miljöer med små autoklaver eller begränsat lagringsutrymme
  • Välj wringer som kompletterar mopp
Böjd rostfri sil 19-200-014 för EasyCurve™ mopp och platt sil av rostfritt stål 19-033-715 för plattmoppar som t.ex. VertiKlean™ MAX och QuickTask . Silar kräver ram av rostfritt stål 19-033-716 för 5 gal. (20 L) hinkar och 19-033-717 för 6,5 gal. (25 L) hinkar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Idealisk för renrum och kontrollerade miljöer
För användning med (utrustning) Contec™ VertiKlean MAX™ eller QuickTask™ Flatmoppar, 5 gal. (20 L) eller 6,5 gal. (25 L) Hink
Inkluderar Rostfritt stål Flat Mop Wringer