Läs mer
Contec™ CONSTIX™ bomullspinnar
BIOPHARMA
Produktkod. 16635544 Handla allt Contec Produkter
Change view
Diameter (metrisk) spets:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
Längd (metriskt) handtag:
65,7 mm
76,2 mm
152,4 mm
Längd (metrisk) spets:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
Form:
Enkel rund bomullspinne
Hård vass spets dubbelslutad
Omgången dubbel avslutad
Skarp punkt dubbelslut
Spetsiga dubbeländar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) spets Längd (metriskt) handtag Längd (metrisk) spets Form Förpackningsstorlek
16635544 5 mm 76,2 mm 13 mm Spetsiga dubbeländar -
16645544 5,1 mm 76,2 mm 15,2 mm Omgången dubbel avslutad -
16655544 2,5 mm 65,7 mm 13,9 mm Omgången dubbel avslutad -
16665544 2 mm 76,2 mm 7,6 mm Hård vass spets dubbelslutad -
16675544 2,5 mm 76,2 mm 10,2 mm Enkel rund bomullspinne -
15304884 5,1 mm 152,4 mm 15,2 mm Skarp punkt dubbelslut Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16635544 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SC1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 SEK
    2854.55 SEK / Paket med 3750
    Save 380.45 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-03-2027
Tillverkad med de längsta stapelfibrerna av bomull och ett enkelt bindemedel för metylcellulosa. CONSTIX™ Bomullspinnar ger mycket låga nivåer av extraherbara rester, partiklar och fibrer.
  • Tätaste, smidigaste och renaste bomullspinne som finns
  • Absorberande för de flesta vanliga lösningsmedel inklusive isopropylalkohol och aceton
  • Används i kritiska applikationer inklusive tillverkning av diskenheter och optisk högnivå
  • Idealisk för användning med vattenbaserade lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Handtag 0,1 tum.
Längd (engelska) 3,51 tum.
För användning med (applikation) För användning i några av de mest kritiska applikationerna, inklusive tillverkning av diskenheter och optiska ytor på hög nivå
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.5 mm
Längd (engelska) Handtag 3 tum
Längd (metriskt) handtag 76,2 mm
Material Bomull
Form Spetsiga dubbeländar
Längd (engelska) Tips 0,51 tum
Längd (metrisk) spets 13 mm
Bredd (metrisk) spets 8 mm
Bredd (engelska) Tips 0,5 tum
Diameter (metrisk) spets 5 mm
Diameter (engelska) Tips 0,2 tum
Sterilitet Icke-steril
Typ av lim Vattenbaserad
Handtagsmaterial Sårpapper
Tipsstil Spetsig
Spetsmaterial Bomull