Läs mer
Contec™ CONSTIX™ bomullspinnar
BIOPHARMA
Produktkod. 16645544 Handla allt Contec Produkter
Change view
Diameter (metrisk) spets:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
Längd (metriskt) handtag:
65,7 mm
76,2 mm
152,4 mm
Längd (metrisk) spets:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
Form:
Enkel rund bomullspinne
Hård vass spets dubbelslutad
Omgången dubbel avslutad
Skarp punkt dubbelslut
Spetsiga dubbeländar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) spets Längd (metriskt) handtag Längd (metrisk) spets Form Förpackningsstorlek
16645544 5,1 mm 76,2 mm 15,2 mm Omgången dubbel avslutad -
16635544 5 mm 76,2 mm 13 mm Spetsiga dubbeländar -
16655544 2,5 mm 65,7 mm 13,9 mm Omgången dubbel avslutad -
16665544 2 mm 76,2 mm 7,6 mm Hård vass spets dubbelslutad -
16675544 2,5 mm 76,2 mm 10,2 mm Enkel rund bomullspinne -
15304884 5,1 mm 152,4 mm 15,2 mm Skarp punkt dubbelslut Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16645544 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SC2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00 SEK
    2706.45 SEK / Paket med 3750
    Save 363.55 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Tillverkad med de längsta stapelfibrerna av bomull och ett enkelt bindemedel för metylcellulosa. CONSTIX™ Bomullspinnar ger mycket låga nivåer av extraherbara rester, partiklar och fibrer.
  • Tätaste, smidigaste och renaste bomullspinne som finns
  • Absorberande för de flesta vanliga lösningsmedel inklusive isopropylalkohol och aceton
  • Används i kritiska applikationer inklusive tillverkning av diskenheter och optisk högnivå
  • Idealisk för användning med vattenbaserade lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Handtag 0,1 tum.
Längd (engelska) 3,6 tum
För användning med (applikation) För användning i några av de mest kritiska applikationerna, inklusive tillverkning av diskenheter och optiska ytor på hög nivå
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.5 mm
Längd (engelska) Handtag 3 tum
Längd (metriskt) handtag 76,2 mm
Material Bomull
Form Omgången dubbel avslutad
Bredd (engelska) Huvud 0,17 tum.
Bredd (metriskt) huvud 4.3 mm
Längd (engelska) Tips 0,60 tum.
Längd (metrisk) spets 15,2 mm
Bredd (metrisk) spets 4.3 mm
Bredd (engelska) Tips 0,17 tum.
Diameter (metrisk) spets 5,1 mm
Diameter (engelska) Tips 0,2 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Vattenbaserad
Handtagsmaterial Sårpapper
Tipsstil Rund
Spetsmaterial Bomull