Läs mer
Contec™ CONSTIX™ bomullspinnar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16665544 Handla allt Contec Produkter
Change view
Diameter (metrisk) spets:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
Längd (metriskt) handtag:
65,7 mm
76,2 mm
152,4 mm
Längd (metrisk) spets:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
Form:
Enkel rund bomullspinne
Hård vass spets dubbelslutad
Omgången dubbel avslutad
Skarp punkt dubbelslut
Spetsiga dubbeländar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) spets Längd (metriskt) handtag Längd (metrisk) spets Form unitSize
16665544 2 mm 76,2 mm 7,6 mm Hård vass spets dubbelslutad -
16645544 5,1 mm 76,2 mm 15,2 mm Omgången dubbel avslutad -
16635544 5 mm 76,2 mm 13 mm Spetsiga dubbeländar -
16655544 2,5 mm 65,7 mm 13,9 mm Omgången dubbel avslutad -
16675544 2,5 mm 76,2 mm 10,2 mm Enkel rund bomullspinne -
15304884 5,1 mm 152,4 mm 15,2 mm Skarp punkt dubbelslut Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16665544 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SC4
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med de längsta stapelfibrerna av bomull och ett enkelt bindemedel för metylcellulosa. CONSTIX™ Bomullspinnar ger mycket låga nivåer av extraherbara rester, partiklar och fibrer.
  • Tätaste, smidigaste och renaste bomullspinne som finns
  • Absorberande för de flesta vanliga lösningsmedel inklusive isopropylalkohol och aceton
  • Används i kritiska applikationer inklusive tillverkning av diskenheter och optisk högnivå
  • Idealisk för användning med vattenbaserade lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Handtag 0,06 tum.
Längd (engelska) 3 tum
För användning med (applikation) För användning i några av de mest kritiska applikationerna, inklusive tillverkning av diskenheter och optiska ytor på hög nivå
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 1.5 mm
Längd (metrisk) 76.2 mm
Längd (engelska) Handtag 3,0 tum.
Längd (metriskt) handtag 76,2 mm
Material Bomull
Form Hård vass spets dubbelslutad
Längd (engelska) Tips 0,3 tum.
Längd (metrisk) spets 7,6 mm
Bredd (metrisk) spets 0.7 mm
Bredd (engelska) Tips 0,4 tum.
Diameter (metrisk) spets 2 mm
Diameter (engelska) Tips 0,08 tum.
Typ av lim Vattenbaserad
Handtagsmaterial Sårpapper
Tipsstil Spetsig
Spetsmaterial Bomull