Läs mer
Contec™ CONSTIX™ bomullspinnar
BIOPHARMA
Produktkod. 16675544 Handla allt Contec Produkter
Change view
Diameter (metrisk) spets:
2 mm
2,5 mm
5 mm
5,1 mm
Längd (metriskt) handtag:
65,7 mm
76,2 mm
152,4 mm
Längd (metrisk) spets:
7,6 mm
10,2 mm
13 mm
13,9 mm
15,2 mm
Form:
Enkel rund bomullspinne
Hård vass spets dubbelslutad
Omgången dubbel avslutad
Skarp punkt dubbelslut
Spetsiga dubbeländar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) spets Längd (metriskt) handtag Längd (metrisk) spets Form Förpackningsstorlek
16675544 2,5 mm 76,2 mm 10,2 mm Enkel rund bomullspinne -
16645544 5,1 mm 76,2 mm 15,2 mm Omgången dubbel avslutad -
16635544 5 mm 76,2 mm 13 mm Spetsiga dubbeländar -
16655544 2,5 mm 65,7 mm 13,9 mm Omgången dubbel avslutad -
16665544 2 mm 76,2 mm 7,6 mm Hård vass spets dubbelslutad -
15304884 5,1 mm 152,4 mm 15,2 mm Skarp punkt dubbelslut Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16675544 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SC7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4105.00 SEK
    3623.58 SEK / Paket med 5000
    Save 481.42 SEK
    11% Av
Ver todas las promociones
Beräknad leverans: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tillverkad med de längsta stapelfibrerna av bomull och ett enkelt bindemedel för metylcellulosa. CONSTIX™ Bomullspinnar ger mycket låga nivåer av extraherbara rester, partiklar och fibrer.
  • Tätaste, smidigaste och renaste bomullspinne som finns
  • Absorberande för de flesta vanliga lösningsmedel inklusive isopropylalkohol och aceton
  • Används i kritiska applikationer inklusive tillverkning av diskenheter och optisk högnivå
  • Idealisk för användning med vattenbaserade lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (engelska) Handtag 0,06 tum.
Längd (engelska) 3,1 tum.
För användning med (applikation) För användning i några av de mest kritiska applikationerna, inklusive tillverkning av diskenheter och optiska ytor på hög nivå
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 1.5 mm
Längd (metrisk) 7.9 cm
Längd (engelska) Handtag 3 tum
Längd (metriskt) handtag 76,2 mm
Material Bomull
Form Enkel rund bomullspinne
Bredd (engelska) Huvud 0,10 tum.
Bredd (metriskt) huvud 2.5 mm
Längd (engelska) Tips 0,4 tum.
Längd (metrisk) spets 10,2 mm
Bredd (metrisk) spets 2.5 mm
Diameter (metrisk) spets 2,5 mm
Diameter (engelska) Tips 0,1 tum.
Sterilitet Icke-steril
Typ av lim Vattenbaserad
Handtagsmaterial Sårpapper
Tipsstil Spetsig
Spetsmaterial Bomull
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.