Beskrivning
- Idealisk för applikationer med kritisk kontamineringskänslighet
- Polynit polyester renrumstyg huvud förseglat till en Delrin acetalhandtag
- Beständig mot hårda lösningsmedel
- Slitstarkt stickat huvudmaterial i polyester
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Handtag | 0,12 tum |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| För användning med (applikation) | Idealisk för applikationer med kritisk kontamineringskänslighet, använd med starka lösningsmedel som aceton, trikloretan och salpeter- och svavelsyror |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 152,4 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 5 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 127 mm |
| Material | Stickad polyester |
| Form | Rektangulärt huvud |
| Visa mer |