Läs mer
Contec™ EasyCurve™ Mopphuvudram
BIOPHARMA
Produktkod. 15302174 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått:
36 x 11 cm (14 x 4,25 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått Förpackningsstorlek
15302174 36 x 11 cm (14 x 4,25 tum) Varje
1 options
Produktkod. 15302174 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer 2724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00 SEK
    1071.53 SEK / Paket med 1
    Save 148.47 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Mopphuvudram speciellt utformad för användning med Contec™ familj av moppsystem. De EasyCurve Mopp designades speciellt för kritiska och kontrollerade miljöer, nu tillgänglig med en räfflad mikrofiberyta som ger användarna smidig och enkel moppning för bättre partikelupptagning och borttagning av föroreningar.
  • Erbjud maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer.
  • Utbytbara ramar för Contec Moppningssystem
  • Autoklaveringsbar
  • Kapslad ände och snabbkopplingsfunktion för enkel montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 36 x 11 cm (14 x 4,25 tum)
Produkttyp Mopphuvudram
Färgkod Vitt
Längd (engelska) 14 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 36 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 11 cm
Bredd (engelska) 4,25 tum
För användning med (utrustning) EasyReach Rengöringsdynor
Beskrivning EasyCurve QuickConnect Mopphuvudram
För användning med (applikation) Designad för användning i tillverkningsanläggningar för farmaceutiska och medicinska produkter eller andra liknande kritiska eller kontrollerade miljöer.
Färgkodad Nej
Material Rostfritt stål