Läs mer
Contec™ EasyReach™ Rengöringsdynor
Produktkod. 11942425 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm)
Produkttyp:
Förmättad rengöringsdyna
Rengöringsdyna
Ultraljudsförseglad rengöringsdyna
Material:
Polyester
Quiltad polyester
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Produkttyp Material Sterilitet Förpackningsstorlek
11942425 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Rengöringsdyna Quiltad polyester Icke-steril Paket med 4
17292924 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Rengöringsdyna Quiltad polyester Icke-steril -
17294523 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Förmättad rengöringsdyna Quiltad polyester Sterila -
17143634 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Rengöringsdyna Quiltad polyester Sterila Paket med 60
16691872 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Ultraljudsförseglad rengöringsdyna Polyester Icke-steril -
16601882 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Ultraljudsförseglad rengöringsdyna Polyester Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11942425 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer MEQT0001
Antal Pris
1 281.00 SEK / Paket med 4
10 216.48 SEK / Paket med 4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
EasyReach™ Rengöringsdynor är mycket absorberande, vilket säkerställer en jämn täckning av desinfektionsmedel eller IPA.
  • Engångsförseglad polyester
  • Ange en låg nivå av partiklar som är avgörande för användning i produktens kontaktytor
  • Mycket absorberande, vilket säkerställer en jämn täckning av desinfektionsmedel eller IPA
  • Enkel greppkant på rengöringsdynan säkerställer att dynan sitter tätt på moppramen
  • Sterila rengöringsdynor med torra och förmättade alternativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsdyna
Längd (engelska) 7,5 tum
Längd (metrisk) 19 cm
Bredd (engelska) 2,8 tum
Bredd (metrisk) 7 cm
Material Quiltad polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm)
För användning med (utrustning) Styv, flexibel film, halvdräkter (CAI, CACI), spärrsystem med begränsad åtkomst (RABS), påfyllningslinjer, laminära luftflödeskåpor (LAF), biosäkerhetsskåp (BSC), handskfack, inkubatorer
Förpackningsmängd 4/påse, 15 påsar/Cs.