Läs mer
Contec™ EasyReach™ Rengöringsdynor
Produktkod. 15696986 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 tum (20 x 7 cm)
Produkttyp:
Förmättad rengöringsdyna
Rengöringsdyna
Ultraljudsförseglad rengöringsdyna
Material:
Polyester
Quiltad polyester
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 60
Paket med 8
Produktkod. 15696986
Brand: Contec™ MEQT0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
EasyReach™ Rengöringsdynor är mycket absorberande, vilket säkerställer en jämn täckning av desinfektionsmedel eller IPA.
  • Single-use sealed polyester
  • Provide a low level of particulates which is essential for use in product contact areas
  • Very absorbent, ensuring good even coverage of disinfectant or IPA
  • Easy grab edge on the cleaning pad ensures the pad fits tightly on the mop frame
  • Sterile cleaning pads are presaturated with 70% IPA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsdyna
Längd (engelska) 7.75 in.
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (engelska) 2.75 in.
Bredd (metrisk) 7 cm
Material Quiltad polyester
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 7,75 x 2,75 tum (20 x 7 cm)
För användning med (utrustning) Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Förpackningsmängd 4/Bag, 15 Bags/Cs.
Sterilitet Sterila