Läs mer
Contec™ EasyReach™ Rengöringsdynor
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 tum (20 x 7 cm)
Produkttyp:
Förmättad rengöringsdyna
Rengöringsdyna
Ultraljudsförseglad rengöringsdyna
Material:
Polyester
Quiltad polyester
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 60
Paket med 8
Beskrivning
- Single-use sealed polyester
- Provide a low level of particulates which is essential for use in product contact areas
- Very absorbent, ensuring good even coverage of disinfectant or IPA
- Easy grab edge on the cleaning pad ensures the pad fits tightly on the mop frame
- Sterile cleaning pads are presaturated with 70% IPA
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förmättad rengöringsdyna |
| Längd (engelska) | 7.75 in. |
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Bredd (engelska) | 2.75 in. |
| Bredd (metrisk) | 7 cm |
| Material | Quiltad polyester |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Disponibel | Single-use |
| Mått (L x B) | 7,75 x 2,75 tum (20 x 7 cm) |
| För användning med (utrustning) | Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.