Läs mer
Contec™ EasyReach™ Rengöringsdynor
BIOPHARMA
Produktkod. 17143634 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm)
Produkttyp:
Förmättad rengöringsdyna
Rengöringsdyna
Ultraljudsförseglad rengöringsdyna
Material:
Polyester
Quiltad polyester
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Produkttyp Material Sterilitet Förpackningsstorlek
17143634 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Rengöringsdyna Quiltad polyester Sterila Paket med 60
11942425 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Rengöringsdyna Quiltad polyester Icke-steril Paket med 4
17292924 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Rengöringsdyna Quiltad polyester Icke-steril -
17294523 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Förmättad rengöringsdyna Quiltad polyester Sterila -
16691872 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Ultraljudsförseglad rengöringsdyna Polyester Icke-steril -
16601882 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm) Ultraljudsförseglad rengöringsdyna Polyester Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17143634 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer MEQT0002SZ
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
EasyReach™ Rengöringsdynor är mycket absorberande, vilket säkerställer en jämn täckning av desinfektionsmedel eller IPA.
  • Engångsförseglad polyester
  • Ange en låg nivå av partiklar som är avgörande för användning i produktens kontaktytor
  • Mycket absorberande, vilket säkerställer en jämn täckning av desinfektionsmedel eller IPA
  • Enkel greppkant på rengöringsdynan säkerställer att dynan sitter tätt på moppramen
  • Sterila rengöringsdynor med torra och förmättade alternativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsdyna
Längd (engelska) 7,5 tum
Längd (metrisk) 19 cm
Bredd (engelska) 2,8 tum
Bredd (metrisk) 7 cm
Material Quiltad polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm)
För användning med (utrustning) Rengöring av isolatorer, LAF-huvar, handskfack och andra minimiljöer
Förpackningsmängd 4/påse, 4 pads/påse, 15 påsar/Cs.
Sterilitet Sterila