Läs mer
Contec™ EasyReach™ Rengöringsdynor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17294523 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 tum (20 x 7 cm)
Produkttyp:
Förmättad rengöringsdyna
Rengöringsdyna
Ultraljudsförseglad rengöringsdyna
Material:
Polyester
Quiltad polyester
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 60
Paket med 8
Produktkod. 17294523
Brand: Contec™ PSME0001BPR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
EasyReach™ Rengöringsdynor är mycket absorberande, vilket säkerställer en jämn täckning av desinfektionsmedel eller IPA.
  • Förseglad polyester för engångsbruk
  • Tillhandahåll en låg halt av partiklar som är avgörande för användning i produktkontaktområden
  • Mycket absorberande, säkerställer bra jämn täckning av desinfektionsmedel eller IPA
  • Enkel greppkant på rengöringsdynan säkerställer att dynan sitter tätt på moppramen
  • Sterila rengöringsdynor är förmättade med 70% IPA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad rengöringsdyna
Längd (engelska) 7,5 tum
Längd (metrisk) 19 cm
Bredd (engelska) 2,7 tum
Bredd (metrisk) 7 cm
Material Quiltad polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 7,5 x 2,8 tum. (19 x 7 cm)
För användning med (utrustning) Styv, flexibel film, halvdräkter (CAI, CACI), spärrsystem med begränsad åtkomst (RABS), påfyllningslinjer, laminära luftflödeskåpor (LAF), biosäkerhetsskåp (BSC), handskfack, inkubatorer
Förpackningsmängd 8 påsar/Cs.
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X64 EasyReach Pads presat w/ 70% IPA/30% DI, 2.75" x 7.75", quilted polyester, sterile. BPR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol