Läs mer
Contec™ EasySat™ Hinklösa golvmopphuvuden
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15781778 Handla allt Contec Produkter
Produkttyp:
Mopphuvud
Textured Mop Head
Produktkod. 15781778
Brand: Contec™ TBLVKMOP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera behovet av en hink eller vridare i renrumsmopping. De EasySat™ Hinklös golvmopp har laserskuren förseglad kant VertiKlean™ mopphuvudmaterial och är helt autoklaverbart. En tryckknappsflödeskontroll släpper ut rengöringslösning vid behov.
  • Completely eliminates the need for bucket or wringer
  • Designed specifically for cleanroom use
  • Features lasercut sealed-edge VertiKlean™ mop head material, which is a lightweight polyester fabric laminated to clean ester foam for excellent abrasion resistance
  • System includes a 1.5 L (52 oz.) translucent solution tank that can clean up to 5,000 square feet
  • Tank weighs only 3.2 kg (7 lb.) when full
  • Push button flow control releases cleaning solution on demand
  • Angled mop heads clean hard-to-reach areas and can be attached and removed within seconds
  • System and mop heads are fully autoclavable up to 121°C (250°F) for 30 minutes
  • Mop heads come in regular and textured styles and are also available gamma irradiated
  • Heads easily attaches to frame using traditional hook and loop fasteners
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Textured Mop Head
Färgkod White
Längd (engelska) 21.5 in.
Sterilitet Non-sterile
Längd (metrisk) 55 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Höjd (metrisk) 12 cm
Höjd (engelska) 4.75 in.
Bredd (metrisk) 46 cm
Bredd (engelska) 18.25 in.
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Ideal for use with disinfectants, designed specifically for cleanroom floors, for floor use only
Färgkodad No
Material Polyester