Läs mer
Contec™ EasySat™ Hinklösa golvmopphuvuden
BIOPHARMA
Produktkod. 16665514 Handla allt Contec Produkter
Change view
Produkttyp:
Mopphuvud
Texturerat mopphuvud
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
16665514 Mopphuvud
15781778 Texturerat mopphuvud
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16665514 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer BLVKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4490.00 SEK
    3966.30 SEK / Paket med 32
    Save 523.70 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Eliminera behovet av en hink eller vridare i renrumsmopping. De EasySat™ Hinklös golvmopp har laserskuren förseglad kant VertiKlean™ mopphuvudmaterial och är helt autoklaverbart. En tryckknappsflödeskontroll släpper ut rengöringslösning vid behov.
  • Eliminerar helt behovet av hink eller vridare
  • Designad speciellt för användning i renrum
  • Har laserskuren förseglad kant VertiKlean™ mopphuvudmaterial, vilket är ett lätt polyestertyg laminerat för att rengöra esterskum för utmärkt nötningsbeständighet
  • Systemet inkluderar en 1,5 L (52 oz.) genomskinlig lösningstank som kan rengöra upp till 5 000 kvadratfot
  • Tanken väger endast 3,2 kg (7 lb.) när den är full
  • Tryckknappsflödeskontroll släpper rengöringslösning vid behov
  • Vinklade mopphuvuden rengör svåråtkomliga områden och kan fästas och tas bort inom några sekunder
  • System och mopphuvuden är helt autoklaverbara upp till 121 °C (250 F) °i 30 minuter
  • Mopphuvuden finns i vanliga och texturerade stilar och finns även gammabestrålade
  • Huvuden fästs enkelt på ramen med traditionella kardborrefästen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Typ av huvud Plan
Längd (engelska) 21,5 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 55 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 12 cm
Höjd (engelska) 4,75 tum.
Bredd (metrisk) 46 cm
Bredd (engelska) 18.25 tum
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Idealisk för användning med desinfektionsmedel, designade speciellt för renrumsgolv
Färgkodad Nej
Material Polyester