Läs mer
Contec™ EasySat™ Hinklösa golvmopphuvuden
BIOPHARMA
Produktkod. 12827173 Handla allt Contec Produkter
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Förpackningsstorlek:
Paket med 28
Produktkod. Autoklaveringsbar Förpackningsstorlek
12827173 Autoklaveringsbar Paket med 28
1 options
Produktkod. 12827173 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer BLVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6855.00 SEK
    6055.12 SEK / Paket med 28
    Save 799.88 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-01-2027
Eliminera behovet av en hink eller vridare i renrumsmopping. De Contec™ EasySat™ Hinklös golvmopp har laserskuren förseglad kant VertiKlean™ mopphuvudmaterial och är helt autoklaverbart. En tryckknappsflödeskontroll släpper ut rengöringslösning vid behov.
Contecs EasySat™ hinklös golvmopp är en effektiv och snabb lösning på dina städutmaningar. Designad för renrummet, den här innovativa moppen är lätt att använda–– den inbyggda 52 ounce vätsketanken eliminerar helt behovet av en hink och vridare. Mopphuvuden för engångsbruk är gjorda av vårt ultrarena polyester/esterskum VertiKlean™ material och fäst på hårdvara på några sekunder med traditionella kardborrefästen.
Det vinklade mopphuvudet rengör svåråtkomliga områden och finns i två stilar: slät yta för standard golvrengöring och strukturerad yta för mer nötande verkan. Mopphuvudet finns tillgängligt Validerat sterilt - gammabestrålat till 10-6 SAL.
Drag& Fördelar
  • Hydrofil polyester/ren ester, laserskuret förseglat kantskummaterial
  • Genomskinlig tank låter användaren se lösningen
  • Fullständigt autoklaverbar för kritiska områden
  • Enkel att använda
  • Kompatibel med ett brett utbud av lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 21,5 x 4,75 x 18,25 tum.
Produkttyp Mopphuvud
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) BLMOP
Färgkodad Nej
Material Stickad polyester, Esterskum, Polyester Loop Tyg