Läs mer
Contec™ Polypropen dubbelhinksystem
BIOPHARMA
Produktkod. 16625504 Handla allt Contec Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 x 25 l hinkar
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16625504 2 x 25 l hinkar
1 options
Produktkod. 16625504 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer 2720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 SEK
    3032.29 SEK / Paket med 1
    Save 402.71 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
Stöd städning av allmänt ändamål och kontrollerad miljö med detta helt autoklaverbara system. De Contec™ Polypropylen Double Bucket System har en vagn som håller ihop de olika färgade hinkarna säkert och en nedpressad vridare för effektiv moppvridning.
  • Rullvagn av polypropen med två 6,5 gallon (25 L) hinkar och vridare
  • Fullständigt autoklaverbar för användning i sterila miljöer
  • Slitstark, lätt konstruktion gör Contecs 2720 hinksystem lätt att manövrera runt i renrum
  • Röda och blå hinkar gör det möjligt att skilja mellan rengörings- och sköljlösningar
  • Stort upprätt handtag
  • Hjul i rostfritt stål/uretan
  • Kompatibel med Edgeless Mop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dubbel hinksystem
Kapacitet (metrisk) 2 x 25 l hinkar
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått 30 x 16,5 x 37 tum.
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Contec Kantlöst moppsystem
Inkluderar Två 6,5 gal. (25 L) hinkar, 1 röd, 1 blå, vridmaskin, vagn med hjul