Läs mer
Contec™ Edgeless™ Moppsystem
BIOPHARMA
Produktkod. 16675514 Handla allt Contec Produkter
Change view
Typ av huvud:
Kantlös
Färg:
Vitt
Kvantitet:
1/påse, 20 påsar/Cs.
Produktkod. Typ av huvud Färg Kvantitet
16675514 Kantlös Vitt 1/påse, 20 påsar/Cs.
1 options
Produktkod. 16675514 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer ELMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7960.00 SEK
    7030.93 SEK / Paket med 20
    Save 929.07 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Rengör i kontrollerade miljöer och renrum. De Edgeless™ Mop System är konstruerat av ett kontinuerligt rör av 100 % polyesterstickat tyg. Mopphuvudena hjälper till att eliminera kontaminering från brott och försämring av traditionella strängmoppar.
  • Designad för våtmoppning i kontrollerade miljöer och renrum
  • Idealisk för användning i sterila miljöer
  • Mopphuvuden är konstruerade av ett kontinuerligt rör av 100 % polyesterstickat tyg, ögla för att bilda trådar som kapslar in vätskor för maximal absorption
  • Mopphuvuden är fria från cellulosahaltiga föroreningar
  • Strukturerade mopphuvuden har räfflade, tvinnade trådar för 60 % mer absorptionskapacitet än vanliga Edgeless moppar
  • Mopphuvuden av texturerat stickad polyesterrör hjälper till att eliminera kontaminering från brott och försämring av traditionella strängmoppar
  • Mopphuvuden tvättas och förpackas i en ISO Klass 4 (FED-STD-209E Klass 10/M2.5) renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Typ av huvud Kantlös
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Begränsad användning
Kvantitet 1/påse, 20 påsar/Cs.
För användning med (utrustning) Contec Kantlöst moppsystem
Beskrivning Renrumstvättad mopphuvud
För användning med (applikation) Designad för användning med vattenlösningar som innehåller rengöringsmedel och desinfektionsmedel; kompatibel med många olika kemikalier
Färgkodad Nej
Material Polyester