Description
Blandning av 6% väteperoxid och renat vatten, låg resthalt, sporicid biocid. Contec™ HydroPure filtreras till 0,2μ lämnar inga rester, vilket eliminerar alla steg för borttagning av rester.
- Effektiv mot bakterier, svampar, mögel, jästsvampar och sporer
- 0,2 μm filtrerad och fylld under grad A enkelriktad luftflöde och förpackad i klass B renrum
- Lämnar lite eller inga rester och har endotoxinnivåer< 0,25 EU/ml
- Säker att använda i produktkontaktområden
- Designad för att enkelt komma in i farmaceutiska renrum
- Säkerställer att produkten är fri från kontaminering och partiklar
- Tillräcklig sporicid aktivitet för Grad A/B-området
- Stor droppstorlek minskar risken för inandning och ger bra yttäckning
- Förpackad i linjära rivpåsar av polyeten
- Underlättar överföring av desinfektion till isolatorer och RABS
- RTU med ett års hållbarhet
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Blandning av väteperoxid och renat vatten |
| Form | Vätska |
| pH | Ej tillämpligt |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Sammansättning | 6% väteperoxid i renat vatten |
| Behållartyp | Förseglad flaska |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- contec hydropure
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.