Läs mer
Contec™ HydroPure
BIOPHARMA
Produktkod. 15686986 Handla allt Contec Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 5 l
6 x 1 l
Behållartyp:
Förseglad flaska
Trigger sprayflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Behållartyp Förpackningsstorlek
15686986 6 x 1 l Trigger sprayflaska Paket med 6
15676986 2 x 5 l Förseglad flaska Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15686986 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer FBT16HP
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Blandning av 6% väteperoxid och renat vatten, låg resthalt, sporicid biocid. HydroPure filtreras till 0,2μ lämnar inga rester, vilket eliminerar alla steg för borttagning av rester.
Blandning av 6% väteperoxid och renat vatten, låg resthalt, sporicid biocid. Contec™ HydroPure filtreras till 0,2μ lämnar inga rester, vilket eliminerar alla steg för borttagning av rester.
  • Effektiv mot bakterier, svampar, mögel, jästsvampar och sporer
  • 0,2 μm filtrerad och fylld under grad A enkelriktad luftflöde och förpackad i klass B renrum
  • Lämnar lite eller inga rester och har endotoxinnivåer< 0,25 EU/ml
  • Säker att använda i produktkontaktområden
  • Designad för att enkelt komma in i farmaceutiska renrum
  • Säkerställer att produkten är fri från kontaminering och partiklar
  • Tillräcklig sporicid aktivitet för Grad A/B-området
  • Stor droppstorlek minskar risken för inandning och ger bra yttäckning
  • Förpackad i linjära rivpåsar av polyeten
  • Underlättar överföring av desinfektion till isolatorer och RABS
  • RTU med ett års hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blandning av väteperoxid och renat vatten
Form Vätska
pH Ej tillämpligt
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning 6% väteperoxid i renat vatten
Behållartyp Trigger sprayflaska
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Ja
Kvantitet 6 x 1 l
Volym (metrisk) 1 L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • contec hydropure
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.