Beskrivning
Liten och kompakt, är den rostfria stålvagnen med dubbla 10 liters hinkar idealisk för små till medelstora renrum. Eftersom den är lätt och manövrerbar är vagnen lätt att använda. Vagnen är utrustad med fyra icke-märkande, autoklavbara hjul, vilket innebär att hela vagnen kan autoklavas innan användning. För att göra systemet mycket effektivt och kostnadseffektivt måste mopphuvudena som används vara snabba och starkt sorbenta. Contec har utvecklat ett nytt platt mopphuvud som ska användas som en del av systemet; Contec Quiltec Jag har polyestermopphuvuden.
Skoporna är designade för att ta 5 platta mopphuvuden som kan mättas med 1 l vätska. Den andra hinken kan användas för att späda ut ett koncentrat och sedan för att förvara de använda mopphuvudena för att förhindra korskontaminering. Mopphuvudena placeras på en lättmonterad moppapplikatorram som, tillsammans med mopphuvudets design, innebär att mopphuvudena kan monteras på moppramen utan handfri. En desinfektionsdiffusorbricka i rostfritt stål hjälper till att mätta varje mopphuvud jämnt. Diffusorbrickan kan placeras i en springa på sidan av vagnen när den inte används för enkel förvaring. Häll helt enkelt desinfektionsmedlet på mopphuvudena antingen från flaskan eller direkt från den andra hinken, vänta 5 minuter tills mopparna är fulla och mopparna är redo att användas. Contec Quiltec I Mop-huvuden tillverkas av 100 % tvålagers polyester runt en rayonkärna och är därför idealiska även för renrum av högsta kvalitet eftersom de genererar mycket små mängder partiklar och fibrer.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Inkluderar | 10 L skopa i rostfritt stål |
| Sterilitet | Icke-steril |