Läs mer
Contec™ Mopphuvudsmättnadssystem
Handla allt Contec Produkter
Beskrivning
Liten och kompakt, den rostfria vagnen med dubbla 8 L hinkar är idealisk för små till medelstora renrum. Eftersom vagnen är lätt och manövrerbar är den lätt att använda. Vagnen är försedd med fyra icke-märkande, autoklaverbara hjul, vilket innebär att hela vagnen kan autoklaveras före användning. För att göra systemet mycket effektivt och kostnadseffektivt måste de använda mopphuvudena vara snabbavvisande och mycket absorberande. Contec har utvecklat ett nytt platt mopphuvud som ska användas som en del av systemet; Contec Quiltec I polyestermopphuvuden.
Hinkarna är designade för att ta 5 platta mopphuvuden som kan mättas med 1 L vätska. Den andra hinken kan användas för utspädning av ett koncentrat och sedan för att lagra de använda mopphuvudena för att förhindra korskontaminering. Mopphuvudena är placerade på en lättpassad moppapplikatorram vilket tillsammans med mopphuvudets design innebär att mopphuvudena kan monteras på moppramen handsfree. En spridarbricka för desinfektionsmedel i rostfritt stål hjälper till att jämnt mätta varje mopphuvud. Spridarbrickan kan placeras i en skåra på sidan av vagnen när den inte används för enkel förvaring. Häll helt enkelt desinfektionsmedlet på mopphuvudena, antingen från flaskan eller direkt från den andra hinken, vänta 5 minuter på full mättnad och mopparna är redo att användas. Contec Quiltec I Mop Heads är tillverkade av 100 % 2-lagers polyester runt en rayonkärna, så de är idealiska även för renrum av högsta klass eftersom de genererar mycket små mängder partiklar och fibrer.
- undefined
- Recyclable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopphuvudmättnadsvagn |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Mått | 51 x 30 x 25 cm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Inkluderar | Två 8 L rostfria hinkar, applikatorram, diffusorbricka |
| Kvantitet | 1 st |
| Sterilitet | Icke-steril |
Filmer
-
Contec - Mop head saturation system