Beskrivning
- Texturerade 100% polyester-no-run stickade servetter med värmetäta kanter
- Laserskärning förseglar fibrer vid wipe's edge och möjliggör 100 % användning av wipe
- Rekommenderas för ISO klass 3-8-miljöer
- Extremt låg på partiklar, fibrer och icke-flyktiga rester (NVRS)
- God sorbens med lösningsmedel
- Nötnings- och kemikaliebeständighet
- Tvättad och förpackad i ett ISO renrum av klass 4
- Tillgänglig validerad steril till en 10-6 sterilitetsgarantinivå i enlighet med standarder och rekommenderade praxis i AAMI/ISO 11137:2006-riktlinjerna
Beställningsinfo
Finns i anpassade storlekar och former. Kontakta din Fisher Safetys kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Heatseal Wipe |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Stickad polyester |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Basvikt | 140 gsm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO klass 4 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |