Läs mer
Contec™ Polynit™ Heatseal Wipes
BIOPHARMA
Produktkod. 15333336 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
15 x 15 cm (6 x 6 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
1000 våtservetter/påse (staplad)
150 våtservetter/påse (bulk)
150 våtservetter/påse (stapelpackad)
150/påse, 8 påsar/Cs. (Platt staplad)
25 våtservetter/innerväska, 4 innerväskor/väska
300 våtservetter/påse (bulk)
300 våtservetter/påse (stapelpackad)
75 våtservetter/påse (packad)
75/förpackning, 4-förpackning/påse, 10 påsar/förpackningar
Produkttyp:
Heatseal Wipe
Värmeförseglingstork
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 150
Paket med 4800
Paket med 75
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd Produkttyp Sterilitet Förpackningsstorlek
15333336 10 x 10 cm (4 x 4 tum) 300 våtservetter/påse (stapelpackad) Heatseal Wipe Icke-steril Paket med 4800
15917921 15 x 15 cm (6 x 6 tum) 75/förpackning, 4-förpackning/påse, 10 påsar/förpackningar Värmeförseglingstork Icke-steril -
16071752 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 25 våtservetter/innerväska, 4 innerväskor/väska Värmeförseglingstork Sterila -
11922445 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 150 våtservetter/påse (stapelpackad) Heatseal Wipe Icke-steril Paket med 150
16665524 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 150/påse, 8 påsar/Cs. (Platt staplad) Heatseal Wipe Icke-steril Paket med 1200
12837163 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 150 våtservetter/påse (bulk) Heatseal Wipe Icke-steril Varje
16615534 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 300 våtservetter/påse (bulk) Heatseal Wipe Icke-steril -
15204878 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 75 våtservetter/påse (packad) Heatseal Wipe Icke-steril Paket med 75
16606044 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 1000 våtservetter/påse (staplad) Heatseal Wipe Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15333336 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PNHS44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11010.00 SEK
    9649.00 SEK / Paket med 4800
    Save 1361.00 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Use these wipes for all ultra-critical applications and general purpose cleaning. Contec™ Polynit Heatseal Wipes are constructed of 100% textured knitted polyester. Wipe are laser-cut, which seals the edges of the fabric for complete utilization of the wipe’s surface.
  • Textured 100% polyester no-run knit wipes with heat-sealed edges
  • Laser-cutting seals fibers at wipe's edge and allows for 100% utilization of wipe
  • Recommended for ISO Class 3-8 environments
  • Extremely low in particles, fibers and non-volatile residues (NVRS)
  • Good sorbency with solvents
  • Abrasion and chemical resistant
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
  • Available Validated Sterile to a 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with standards and recommended practices of the AAMI/ISO 11137:2006 Guidelines
Beställningsinfo
Available in custom sizes and shapes. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative for details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Heatseal Wipe
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.16 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10.16 cm
Material Stickad polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 140 gsm
Certifikat och efterlevnad ISO klass 4
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 10 x 10 cm (4 x 4 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för allmän rengöring
Förpackningsmängd 300 våtservetter/påse (stapelpackad)
Lager 2-ply