Läs mer
Contec™ Polynit™ Heatseal Wipes
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
15 x 15 cm (6 x 6 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
1000 våtservetter/påse (staplad)
150 våtservetter/påse (bulk)
150 våtservetter/påse (stapelpackad)
150/påse, 8 påsar/Cs. (Platt staplad)
25 våtservetter/innerpåse, 4 innerpåsar/påse
300 våtservetter/påse (bulk)
300 våtservetter/påse (stapelpackad)
75 våtservetter/påse (packad)
75/förpackning, 4-förpackning/påse, 10 påsar/förpackningar
Produkttyp:
Heatseal Wipe
Värmeförseglingsduk
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 150
Paket med 4800
Paket med 75
Varje
Beskrivning
- Textured 100% polyester no-run knit wipes with heat-sealed edges
- Laser-cutting seals fibers at wipe's edge and allows for 100% utilization of wipe
- Recommended for ISO Class 3-8 environments
- Extremely low in particles, fibers and non-volatile residues (NVRS)
- Good sorbency with solvents
- Abrasion and chemical resistant
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
- Available Validated Sterile to a 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with standards and recommended practices of the AAMI/ISO 11137:2006 Guidelines
Beställningsinfo
Available in custom sizes and shapes. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative for details.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Värmeförseglingsduk |
| Längd (engelska) | 6 in. |
| Längd (metrisk) | 15 cm |
| Bredd (engelska) | 6 in. |
| Bredd (metrisk) | 15 cm |
| Material | Knitted Polyester |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Basvikt | 140 gsm |
| Konstruktion | Interlock knit, no run |
| Disponibel | Single-use |
| Visa mer |