Beskrivning
- Textured 100% polyester no-run knit wipes with heatsealed edges
- Laser-cutting seals fibers at wipe's edge and allows for 100% utilization of wipe
- Laundered and packaged in a ISO Class 4 cleanroom
- Extremely low in particles, fibers and non-volatile residues (NVRS)
- Good sorbency with solvents
- Abrasion and chemical resistant
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Polynit Heatseal Wipes |
| Längd (engelska) | 4 in. |
| Längd (metrisk) | 10.16 cm |
| Bredd (engelska) | 4 in. |
| Bredd (metrisk) | 10.16 cm |
| Material | Polyester |
| Basvikt | 140 g/m2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Class 4 |
| Mått (L x B) | 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) |
| För användning med (applikation) | Ideal for general purpose cleaning |
| Visa mer |