Beskrivning
Torka av isolatorer, skåp, kåpor och annan renrumsutrustning och verktyg. Contec™ PROSAT™ sterila förmättade servetter är idealiska för rengöring efter BD RODAC™ plattprovtagning. Dessa servetter är designade speciellt för sterila miljöer.
- Designed for pharmaceutical, biotech, and medical device applications
- Choose spunlaced nonwoven 100% polyester wipes for improved cleanliness, economical hydroentangled polyester/cellulose wipers, or meltblown polypropylene wipes for improved durability
- Conveniently presaturated with 70/30 blend of semi-conductor grade IPA and DI water or 70/30 blend of denaturated ethyl alcohol and DI water to reduce VOC emissions and hazardous waste
- All wipes are sterilized by gamma radiation to a 10-6 Sterility Assurance Level and validated per AAMI ISO 11137 (Method 1) guidelines
- Certificate of Sterility and Certificate of Irradiation included
- Recommended for use in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
- Individually lot numbered resealable pouches with tamper-evident labels ensure product integrity and cleanliness
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pre-saturated Wipe |
| Längd (engelska) | 11 in. |
| Längd (metrisk) | 28 cm |
| Bredd (engelska) | 11 in. |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polypropylene |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Class 4 |
| Disponibel | Single-use |
| Mått (L x B) | 28 x 23 cm (11 x 9 tum) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P411-Förvaras vid högst 40°C/104°F.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ETHANOL, PROPAN-2-OL