Läs mer
Contec™ PROSAT™ Sterila förmättade nonwoven-servetter
BIOPHARMA
Produktkod. 17126474 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
28 x 23 cm (11 x 9 tum)
Produktkod. Mått (L x B)
17126474 28 x 23 cm (11 x 9 tum)
1 options
Produktkod. 17126474 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PS911EB/ETOH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14585.00 SEK
    8794.05 SEK / Paket med 1440
    Save 5790.95 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Torka av isolatorer, skåp, kåpor och annan renrumsutrustning och verktyg. Contec™ PROSAT™ sterila förmättade servetter är idealiska för rengöring efter BD RODAC™ plattprovtagning. Dessa servetter är designade speciellt för sterila miljöer.
  • Designed for pharmaceutical, biotech, and medical device applications
  • Choose spunlaced nonwoven 100% polyester wipes for improved cleanliness, economical hydroentangled polyester/cellulose wipers, or meltblown polypropylene wipes for improved durability
  • Conveniently presaturated with 70/30 blend of semi-conductor grade IPA and DI water or 70/30 blend of denaturated ethyl alcohol and DI water to reduce VOC emissions and hazardous waste
  • All wipes are sterilized by gamma radiation to a 10-6 Sterility Assurance Level and validated per AAMI ISO 11137 (Method 1) guidelines
  • Certificate of Sterility and Certificate of Irradiation included
  • Recommended for use in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
  • Individually lot numbered resealable pouches with tamper-evident labels ensure product integrity and cleanliness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pre-saturated Wipe
Längd (engelska) 11 in.
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (engelska) 11 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polypropylene
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ISO Class 4
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 28 x 23 cm (11 x 9 tum)
För användning med (applikation) Ideal for routine cleaning of tools, instruments and other laboratory equipment; designed for sterile environments
Förpackningsmängd 30 Wipes/Bag
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% Denatured Ethyl Alcohol/30% DI Water
Sterilitet Sterile
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P411-Förvaras vid högst °C/°F.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol ethanol, propan-2-ol